Få mere at vide
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amin, ChiPros™, 99%, ee 98+%
Artikelnummer. 11397249
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397249 1 g 1g
11307259 5 g 5g
11317259 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27424.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 23294-41-9 | C16H19N | 225,34 g/mol
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amin spiller en meget omfattende rolle ved fremstilling af chiralt optisk aktive lægemidler og forbindelser. Også som mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amin spiller en meget omfattende rolle ved fremstilling af chiralt optisk aktive lægemidler og forbindelser. Også som mellemprodukter.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23294-41-9
Molekylær formel C16H19N
Molekylvægt (g/mol) 225.34
MDL nummer MFCD00243088
InChI nøgle NXLACVVNHYIYJN-UHFFFAOYNA-N
Synonym +-bis r-1-phenylethyl amine, r-bis r-1-phenylethyl amine, bis r-alpha-methylbenzyl amine, +-bis r-1-phenylethy amine hydrochloride, 1r-1-phenyl-n-1r-1-phenylethyl ethanamine, bis 1r-1-phenylethyl amine, r,r-bis-1-phenylethyl amin, +-bis-r-1-phenylethyl amine hydrochloride
PubChem CID 5702599
IUPAC navn (1R)-1-phenyl-N-[(1R)-1-phenylethyl]ethanamin
SMIL CC(NC(C)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale (+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine
Kogepunkt 98 °C (0,3 mmHg)
Assay Procent Noter ee≥ 98 %
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 225.34
Procent renhed 99%