Få mere at vide
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluoroborat, 97 %
Artikelnummer. 11378666
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378666 250 mg 250mg
11368666 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19385.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 15656-28-7 | C10H10BF4IN2 | 371,91 g/mol
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluorborat bruges som mildt joderende og oxiderende reagens. Det er også nyttigt til selektiv iodering af frie phenolgrupper i tyrosinrester under fastfasesyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluorborat bruges som mildt joderende og oxiderende reagens. Det er også nyttigt til selektiv iodering af frie phenolgrupper i tyrosinrester under fastfasesyntese.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15656-28-7
Molekylær formel C10H10BF4IN2
Molekylvægt (g/mol) 371.91
MDL nummer MFCD03703393
InChI nøgle BMDSRCBKJZCUBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pyridine iodonium tetrafluoroborate, barluenga's reagent, bis pyridine iodonium i tetrafluoroborate, iodanium pyridine tetrafluoroborate, iodonium pyridine tetrafluoroborate, bispyridine iodonium tetrafluoroborate, bis pyridin iodonium tetrafluoroborate, iodium bis pyridine tetrafluoroborate, bis pyridine-iodonium tetrafluoroborate
PubChem CID 10883201
SMIL F[B-](F)(F)F.[I-]([N+]1=CC=CC=C1)[N+]1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt ∽160 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 250 mg
Beilstein 4284739
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
IUPAC navn iod; pyridin; tetrafluorborat
Formel vægt 371.91
Procent renhed 97%