Få mere at vide
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate, 97%
Artikelnummer. 11368666
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11368666
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19385.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15656-28-7 | C10H10BF4IN2 | 371.91 g/mol
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluorborat bruges som mildt joderende og oxiderende reagens. Det er også nyttigt til selektiv iodering af frie phenolgrupper i tyrosinrester under fastfasesyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluorborat bruges som mildt joderende og oxiderende reagens. Det er også nyttigt til selektiv iodering af frie phenolgrupper i tyrosinrester under fastfasesyntese.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15656-28-7
Molekylær formel C10H10BF4IN2
Molekylvægt (g/mol) 371.91
MDL nummer MFCD03703393
InChI nøgle BMDSRCBKJZCUBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pyridine iodonium tetrafluoroborate, barluenga's reagent, bis pyridine iodonium i tetrafluoroborate, iodanium pyridine tetrafluoroborate, iodonium pyridine tetrafluoroborate, bispyridine iodonium tetrafluoroborate, bis pyridin iodonium tetrafluoroborate, iodium bis pyridine tetrafluoroborate, bis pyridine-iodonium tetrafluoroborate
PubChem CID 10883201
SMIL F[B-](F)(F)F.[I-]([N+]1=CC=CC=C1)[N+]1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt ∽160°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 4284739
Følsomhed Light and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
IUPAC navn bis(pyridin-1-ium-1-yl)iodanuid; tetrafluorboranid
Formel vægt 371.91
Procent renhed 97%