Få mere at vide
Bis(pinacolato)diboron, TRC
Artikelnummer. 30180119
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180119 10 g
30180383 25 g
30179766 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180119 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB52277010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73183-34-3
Molekylær formel C12H24B2O4
Molekylvægt (g/mol) 253.94
Synonym 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-Octamethyl-2,2'-bis(1,3,2-dioxaborolane), 4,4',5,5'-Octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, B2Pin2, Bis(pinacolate)diboron, Bis(pinacolato) diborate, Bis(pinacolato)diborane, Diboron Pinacol Ester, Dipinacoldiboron, Pinacol Diborane;
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(pinacolato)diboron
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H24B2O4/c1-9(2)10(3,4)16-13(15-9)14-17-11(5,6)12(7,8)18-14/h1-8H3