Få mere at vide
Bis(pinacolato)diboron, 98+%
Artikelnummer. 11322887
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322887 25 g 25g
11302887 1 g 1g
11312887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16088.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2485.11 DKK
    2235.65 DKK / 25g
    Spare 249.46 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 73183-34-3 | C12H24B2O4 | 253,94 g/mol
Bis(pinacolato)diboron er et reagens, der anvendes til cis-vicinal diborylering af acetylener og olefiner med platinkatalyse. Det fungerer som et substrat, der bruges i en ny palladium-katalyseret ringslutning af 1,6-enyner, der fører til homoallyliske alkylboronater. Det bruges som kondensationsmiddel til fremstilling af poly(arylen)er. Det spiller en væsentlig rolle i Suzuki-reaktionen og bruges som matrix metallo-proteinase (MMP-2) hæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bis(pinacolato)diboron er et reagens, der anvendes til cis-vicinal diborylering af acetylener og olefiner med platinkatalyse. Det fungerer som et substrat, der bruges i en ny palladium-katalyseret ringslutning af 1,6-enyner, der fører til homoallyliske alkylboronater. Det bruges som kondensationsmiddel til fremstilling af poly(arylen)er. Det spiller en væsentlig rolle i Suzuki-reaktionen og bruges som matrix metallo-proteinase (MMP-2) hæmmer.
Opløselighed
Opløselig i tetrahydrofuran, dichlormethan, toluen, hexan og heptan. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73183-34-3
Molekylær formel C12H24B2O4
Molekylvægt (g/mol) 253.94
MDL nummer MFCD00799570
InChI nøgle IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u
PubChem CID 2733548
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(pinacolato)diboron
Smeltepunkt 133 °C til 139 °C
Mængde 25 g
Beilstein 7703552
Opløselighedsinformation Opløselig i tetrahydrofuran, dichlormethan, toluen, hexan og heptan. Uopløselig i vand.
Formel vægt 253.94
Procent renhed ≥98%