Få mere at vide
Bis(pinacolato)diboron, 98+%
Beskrivelse
Bis(pinacolato)diboron er et reagens, der anvendes til cis-vicinal diborylering af acetylener og olefiner med platinkatalyse. Det fungerer som et substrat, der bruges i en ny palladium-katalyseret ringslutning af 1,6-enyner, der fører til homoallyliske alkylboronater. Det bruges som kondensationsmiddel til fremstilling af poly(arylen)er. Det spiller en væsentlig rolle i Suzuki-reaktionen og bruges som matrix metallo-proteinase (MMP-2) hæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bis(pinacolato)diboron er et reagens, der anvendes til cis-vicinal diborylering af acetylener og olefiner med platinkatalyse. Det fungerer som et substrat, der bruges i en ny palladium-katalyseret ringslutning af 1,6-enyner, der fører til homoallyliske alkylboronater. Det bruges som kondensationsmiddel til fremstilling af poly(arylen)er. Det spiller en væsentlig rolle i Suzuki-reaktionen og bruges som matrix metallo-proteinase (MMP-2) hæmmer.
Opløselighed
Opløselig i tetrahydrofuran, dichlormethan, toluen, hexan og heptan. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(pinacolato)diboron |
| Smeltepunkt | 133 °C til 139 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 7703552 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i tetrahydrofuran, dichlormethan, toluen, hexan og heptan. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 253.94 |
| Procent renhed | ≥98% |