Få mere at vide
Bis(pinacolato)diboron, 98%
Artikelnummer. 10651823 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10651823 5 g Glasflaske 5g
10420252 250 mg Glasflaske 250mg
10766442 1 g Glasflaske 1g
10544634 25 g Glasflaske 25g
11905851 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10651823 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330570050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00 DKK
    691.65 DKK / 5g
    Spare 133.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 73183-34-3 | C12H24B2O4 | 253,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73183-34-3
Molekylær formel C12H24B2O4
Molekylvægt (g/mol) 253.94
MDL nummer MFCD00799570
InChI nøgle IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u
PubChem CID 2733548
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bis(pinacolato)diboron
Smeltepunkt 135,0 °C til 140,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15,1301
Formel vægt 253.9
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver eller blodplader