Få mere at vide
Bis(pinacolato)dibor, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10544634 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1g
250mg
25g
5g
Artikelnummer. 10544634
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 73183-34-3 | C12H24B2O4 | 253.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73183-34-3
Molekylær formel C12H24B2O4
Molekylvægt (g/mol) 253.94
MDL nummer MFCD00799570
InChI nøgle IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u
PubChem CID 2733548
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(pinacolato)diboron
Smeltepunkt 135.0°C to 140.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15,1301
Formel vægt 253.9
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder or Platelets