Få mere at vide
Bis[(pinacolato)boryl]methane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis[(pinacolato)boryl]methane |
| CAS | 78782-17-9 |
| Molekylær formel | C13H26B2O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,2'-Methylenebis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methane |
| InChI formel | InChI=1S/C13H26B2O4/c1-10(2)11(3,4)17-14(16-10)9-15-18-12(5,6)13(7,8)19-15/h9H2,1-8H3 |
| SMIL | CC1(C)C(C)(C)OB(CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)O1 |
| IUPAC navn | 4,4,5,5-tetramethyl-2-[(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl]-1,3,2-dioxaborolane |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.97 |
| Formel vægt | 268.2017 |