Få mere at vide
Bis(phenylthio)metan, 98+%
Artikelnummer. 11391387
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391387 25 g 25g
11381387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01723.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 3561-67-9 | C13H12S2 | 232,359 g/mol
Acylanionækvivalent med nogle fordele i forhold til 1,3-dithian til fremstilling af vinylsulfider. Bis(phenylthio)methan anvendes i syntesen af dihydroxythioetherne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acylanionækvivalent med nogle fordele i forhold til 1,3-dithian til fremstilling af vinylsulfider. Bis(phenylthio)methan anvendes i syntesen af dihydroxythioetherne.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3561-67-9
Molekylær formel C13H12S2
Molekylvægt (g/mol) 232.359
MDL nummer MFCD00003067
InChI nøgle ZHUPZVIALZHGGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis phenylthio methane, methylenebis thio bisbenzene, bis phenyithio methane, formaldehyde diphenyl mercaptal, 1,1'-methylenebis thio bisbenzene, phenylsulfanyl methyl sulfanyl benzene, 1-phenylthio methyl thio benzene, bis thiophenoxy methane
PubChem CID 77097
IUPAC navn phenylsulfanylmethylsulfanylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)SCSC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(phenylthio)methane
Smeltepunkt 36 °C til 38 °C
Kogepunkt 194 °C (8 mmHg)
Lineær formel C6H5SCH2SC6H5
Mængde 25 g
Beilstein 1874146
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 232.36
Procent renhed ≥98%