Få mere at vide
Bis(phenylthio)methane, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30968241
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30968241 100 g 100g
30966898 5 g 5g
30951322 1 g 1g
30958418 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30968241 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD117218100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(phenylthio)methane
CAS 3561-67-9
Molekylær formel C13H12S2
MDL nummer MFCD00003067
Mængde 100 g
SMIL C1(SCSC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 232.36
Procent renhed 97%