Få mere at vide
Bis(phenylacetyl) disulfid, 98 %
Artikelnummer. 11329755
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329755 25 g 25g
11319755 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329755 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19792.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15088-78-5 | C16H14O2S2 | 302,41 g/mol
Bis(phenylacetyl)disulfid som svovlsubstitutionsmiddel ved fremstilling af RNA-oligonukleotider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Bis(phenylacetyl)disulfid som svovlsubstitutionsmiddel ved fremstilling
af RNA-oligonukleotider.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15088-78-5
Molekylær formel C16H14O2S2
Molekylvægt (g/mol) 302.41
MDL nummer MFCD00513572
InChI nøgle IXGZXXBJSZISOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetyl disulfide, 2-phenylacetic dithioperoxyanhydride, phenylacetyl disulphide, bis phenylacetyl disulfide, bis phenylacetyl disulphide, 2-phenyl-1-2-phenylacetyl disulfanyl ethanone, bis phenylacetyl persulfide, phenylacetyl disulfide 5g, s-2-phenylacetyl sulfanyl 2-phenylethanethioate
PubChem CID 3378603
IUPAC navn S-(2-phenylacetyl)sulfanyl-2-phenylethanethioat
SMIL O=C(CC1=CC=CC=C1)SSC(=O)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(phenylacetyl) disulfide
Smeltepunkt 58 °C til 60 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2057579
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 302.42
Procent renhed 98%