Få mere at vide
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)nickel
Artikelnummer. 11393628
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393628 5 g 5g
11383628 250 mg 250mg
11373628 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039238.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 74507-63-4 | C20H30Ni | 329.153 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74507-63-4
Molekylær formel C20H30Ni
Molekylvægt (g/mol) 329.153
MDL nummer MFCD00058704
InChI nøgle CHPLEWYRKUFKQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Decamethylnickelocene
PubChem CID 24943158
IUPAC navn nikkel(2+);1,2,3,5,5-pentamethylcyclopenta-1,3-dien
SMIL CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.[Ni+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(pentamethylcyclopentadienyl)nickel
Emballage Ampul
Mængde 5 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 329.17
Fysisk form Krystallinsk