Få mere at vide
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)mangan, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318927
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318927 1 g 1g
11308927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038605.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67506-86-9
MDL nummer MFCD00058844
Synonym Decamethylmanganocene
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(pentamethylcyclopentadienyl)manganese
Smeltepunkt 230°C (decomposition)
Emballage Ampul
Mængde 1 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 325.38
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk