Få mere at vide
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)jern, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347331 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10347331 5 g Glasflaske 5g
10031931 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10347331 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 347740050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)jern, C20H30Fe, CAS-nummer-12126-50-0, Decamethylferrocene, 5g, gul til orange, 326.3, MFCD00058736, autentisk, glasflaske, krystallinsk pulver
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12126-50-0
Molekylær formel C20H30Fe
Molekylvægt (g/mol) 326.31
MDL nummer MFCD00058736
InChI nøgle VKRKSGODPDKGAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Decamethylferrocene
SMIL Cc1c(C)c(C)[c-](C)c1C.C[C-]12[C-]3(C)[C-]4(C)[C-]5(C)[C-]1(C)[Fe]2345
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron
Smeltepunkt 277°C, 530.6°F
Farve Gul til Orange
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 326.3
Fysisk form Krystallinsk pulver