Få mere at vide
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride, 98+%
Artikelnummer. 15417635
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417635 1 g 1g
15427635 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15417635 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26912.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 85959-83-7 | C20H30Cl2Hf | 519.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85959-83-7
Molekylær formel C20H30Cl2Hf
Molekylvægt (g/mol) 519.85
MDL nummer MFCD00058887
InChI nøgle YPRLSLCBPOTFGE-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,2,3,5,5-pentamethylcyclopenta-1,3-diene;dichloride, hafnium,dichlorobis 1,2,3,4,5-h-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
PubChem CID 21908586
IUPAC navn hafnium(4+);1,2,3,5,5-pentamethylcyclopenta-1,3-dien;dichlorid
SMIL CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.[Cl-].[Cl-].[Hf+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(pentamethylcyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride
Smeltepunkt 300°C
Mængde 1 g
Formel vægt 519.86
Procent renhed ≥98%