Få mere at vide
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)cobalt(III)hexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312929
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312929 5 g 5g
11302929 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27761.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 79973-42-5 | C20H30CoF6P
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79973-42-5
Molekylær formel C20H30CoF6P
MDL nummer MFCD00269818
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(pentamethylcyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate
Smeltepunkt ∽305°C (decomposition)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 474.36
Procent renhed 98%