Få mere at vide
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)cobalt(III)hexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302929
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302929 1 g 1g
11312929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27761.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79973-42-5 | C20H30CoF6P
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79973-42-5
Molekylær formel C20H30CoF6P
MDL nummer MFCD00269818
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(pentamethylcyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate
Smeltepunkt ∽305°C (decomposition)
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 474.36
Procent renhed 98%