Få mere at vide
MedChemExpress Bis-PEG4-acid
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 294.3 g/mol |
| CAS | 31127-85-2 |
| Indhold og opbevaring | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighed | DMSO : 300 mg/mL (1019.37 mM; Need ultrasonic) ∣ Ethanol : 100 mg/mL (339.79 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | Factor Xa ∣ Thrombin |