Få mere at vide
Bis(p-tolyl)fosfinoxid, 98%
Artikelnummer. 15498058
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498058 1 g 1g
15408068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61504.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 2409-61-2 | C14H14OP+ | 229,239 g/mol
Bis(p-tolyl)phosphinoxid anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Bis(p-tolyl)phosphinoxid anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt
.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2409-61-2
Molekylær formel C14H14OP+
Molekylvægt (g/mol) 229.239
MDL nummer MFCD01445489
InChI nøgle ZHIPXAFNKGZMSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis p-tolyl phosphine oxide, di-p-tolylphosphine oxide, bis 4-methylphenyl phosphine oxide, di p-tolyl phosphine oxide, phosphine oxide, bis 4-methylphenyl, 1-methyl-4-4-methylphenylphosphoroso benzene, bis-p-tolylphosphine oxide, oxo bis-p-tolyl phosphonium, bis 4-tolyl phosphine oxide, ksc916e3n
PubChem CID 13357841
IUPAC navn bis(4-methylphenyl)-oxophosphanium
SMIL CC1=CC=C(C=C1)[P+](=O)C2=CC=C(C=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(p-tolyl)phosphine oxide
Mængde 1 g
Beilstein 2804632
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 230.29
Procent renhed 98%