missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(P-sulfonatophenyl)phenylphosphine Hydrate Dipotassium Salt, TRC

Artikelnummer. 30332363
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332363 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332363 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB016019250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(P-sulfonatophenyl)phenylphosphine Dihydrate Dipotassium Salt
CAS 308103-66-4
Molekylær formel C18 H13 O6 P S2 . 2[H2O] . 2[K]
Mængde 250 mg
Synonym Dipotassium bis(p-sulfonatophenyl)phenylphosphine dihydrate, Bis(p-sulfonatophenyl)phenyl phosphine dipotassium dihydrate
InChI formel InChI=1S/C18H15O6PS2.2K.2H2O/c19-26(20,21)17-10-6-15(7-11-17)25(14-4-2-1-3-5-14)16-8-12-18(13-9-16)27(22,23)24;;;;/h1-13H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
SMIL O.O.[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc(cc3)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn dipotassium;4-[phenyl-(4-sulfonatophenyl)phosphanyl]benzenesulfonate;dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 534.62314
Formel vægt 533.9377
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.