Få mere at vide
Bis(p-aminophenyl) Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline) |
| CAS | 101-80-4 |
| Molekylær formel | C12 H12 N2 O |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Aniline, 4,4'-oxydi- (6CI,8CI), 4,4'-Oxybis[benzenamine], 1-Amino-4-(4-aminophenoxy)benzene, 4,4'-Diaminobiphenyl ether, 4,4'-Diaminobiphenyl oxide, 4,4'-Diaminodiphenyl ether, 4,4'-Diaminodiphenyl oxide, 4,4'-Diaminophenyl ether, 4,4'-Oxybis(aniline), 4,4'-Oxydianiline, 4,4'-Oxydiphenylamine, 4-(4-Aminophenoxy)aniline, 4-(4-Aminophenoxy)phenylamine, 4-(4'-Aminophenoxy)benzenamine, 4-Aminophenyl ether, Bis(4-aminophenyl) ether, Bis(p-aminophenyl) ether, DDE, DPE, DPE (amine), Di(4-aminophenyl) ether, NSC 37075, NSC 6089, ODA, Oxybis(4-aminobenzene), Oxydi-p-phenylenediamine, Oxydianiline, p,p'-Diaminodiphenyl ether, p,p'-Oxybis[aniline], p,p'-Oxydianiline, p-Aminophenyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(4-aminophenoxy)anilin. |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.24 |
| Formel vægt | 200.095 |