Få mere at vide
Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Artikelnummer. 11450650
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450650 1 g 1g
11460650 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450650 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044036.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 36620-11-8 | C14H16BF4Rh | 373.99 g/mol
Bis(norbornadien)rhodium(I)tetrafluorborat bruges i hydrogenering, isomeriseringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36620-11-8
Molekylær formel C14H16BF4Rh
Molekylvægt (g/mol) 373.99
MDL nummer MFCD00671775
InChI nøgle HAYDJWBQWOEERB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10915722
SMIL [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C2C=CC1C=C2.C1C2C=CC1C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis (norbornadiene)rhodium (I) tetrafluoroborate
Mængde 1 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Synonym bis norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, rh nbd 2bf4, bis eta-2,5-norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene tetrafluoroborato rhodium, bis bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene rhodium tetrafluoroborate, rh nbd 2 bf4, bis norbomadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene rhodium tetrafluoroborate
Opløselighedsinformation Fairly soluble in dichloromethane. Insoluble in water.
IUPAC navn λ1-rhodium(1+)bis(bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien)tetrafluorboranid
Formel vægt 373.99
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.