Få mere at vide
Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, 94%
Artikelnummer. 10576173 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10576173 100 mg Glasflaske 100mg
10331763 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10576173 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 382551000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 36620-11-8 | C14H16BF4Rh | 373.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36620-11-8
Molekylær formel C14H16BF4Rh
Molekylvægt (g/mol) 373.99
MDL nummer MFCD00671775
InChI nøgle HAYDJWBQWOEERB-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, rh nbd 2bf4, bis eta-2,5-norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene tetrafluoroborato rhodium, bis bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene rhodium tetrafluoroborate, rh nbd 2 bf4, bis norbomadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene rhodium tetrafluoroborate
PubChem CID 10915722
IUPAC navn bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien;rhodium;tetrafluorborat
SMIL [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C2C=CC1C=C2.C1C2C=CC1C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Smeltepunkt 209.0°C to 211.0°C
Farve Rød
Elementær analyse 92% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 373.99
Procent renhed 94%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.