Få mere at vide
Bis(neopentylglycolato)diboron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(neopentyl glycolato)diboron |
| CAS | 201733-56-4 |
| Molekylær formel | C10H20B2O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5,5,5',5'-Tetramethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, Bis(neopentanediolato)diboron |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20B2O4/c1-9(2)5-13-11(14-6-9)12-15-7-10(3,4)8-16-12/h5-8H2,1-4H3 |
| SMIL | CC1(C)COB(OC1)B2OCC(C)(C)CO2 |
| IUPAC navn | 2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.89 |
| Formel vægt | 226.1548 |