Få mere at vide
Bis(neopentylglycolato)diboron, TRC
Artikelnummer. 30332058
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30332058 5 g
1 options
Artikelnummer. 30332058 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5048005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(neopentyl glycolato)diboron
CAS 201733-56-4
Molekylær formel C10H20B2O4
Mængde 5 g
Synonym 5,5,5',5'-Tetramethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, Bis(neopentanediolato)diboron
InChI formel InChI=1S/C10H20B2O4/c1-9(2)5-13-11(14-6-9)12-15-7-10(3,4)8-16-12/h5-8H2,1-4H3
SMIL CC1(C)COB(OC1)B2OCC(C)(C)CO2
IUPAC navn 2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Molekylvægt (g/mol) 225.89
Formel vægt 226.1548