Få mere at vide
Bis(neopentylglycolato)diboron, 98 %
Artikelnummer. 10202712 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10202712 1 g Glasflaske 1g
10047709 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10202712 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 358890010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
CAS: 201733-56-4 | C10H20B2O4 | 225,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 201733-56-4
Molekylær formel C10H20B2O4
Molekylvægt (g/mol) 225.89
MDL nummer MFCD02093062
InChI nøgle MDNDJMCSXOXBFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis neopentyl glycolato diboron, bis neopentylglycolato diboron, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborinane, 2-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, 2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, 5,5,5',5'-tetramethyl, bis neopentyl glycolato diborane, bis 2,2-dimethyl-1,3-propanediolato diboron, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2' bi 1,3,2 dioxaborinanyl
PubChem CID 2734316
IUPAC navn 2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan
SMIL CC1(C)COB(OC1)B1OCC(C)(C)CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(neopentyl glycolato)diboron
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 178.0°C to 183.0°C
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 225.88
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(neopentyl glycolato)diboron
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.