Få mere at vide
Bis(n-propyltetramethylcyclopentadienyl)barium, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11378877
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378877 2 g 2g
11368877 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11378877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038574.04
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 210758-43-3
MDL nummer MFCD00151385
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(n-propyltetramethylcyclopentadienyl)barium
Emballage Ampul
Mængde 2 g
FN nummer UN1564
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 463.9
Fysisk form Viscous Liquid or Solid