Få mere at vide
Bis(n-propylcyclopentadienyl)magnesium, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15451527
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15451527
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039240.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114504-74-4
MDL nummer MFCD00151384
Synonym magnesium bis 2-propylcyclopenta-1,3-dien-1-ide, magnesium 2+ ion bis 2-propylcyclopenta-1,3-dien-1-ide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(n-propylcyclopentadienyl)magnesium
Tæthed 0.94g/mL
Emballage Ampule
Mængde 250 mg
FN nummer UN3391
Følsomhed Air & Moisture Sensitive
Formel vægt 238.66
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Crystalline