Få mere at vide
Melford bis-MSB scintillationsgrad
Artikelnummer. p-200087071
Mængde:
5 g
25 g
Artikelnummer. 30017920
Brand: Melford 111077
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sekundær fluor med høj opløselighed.
Sekundær fluor med høj opløselighed. Koncentrationer spænder fra 0,1-0,9 g/L.
  • Smeltepunkt: 180-181 °C
  • F MAX 4160 A
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale bis-MSB, Scintillation Grade
Mængde 25 g