Få mere at vide
Melford bis-MSB scintillationsgrad
Artikelnummer. 30017920
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30017920 25 g
30017919 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30017920 Leverandør Melford Leverandørnr. 111077
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Sekundær fluor med høj opløselighed.
Sekundær fluor med høj opløselighed. Koncentrationer spænder fra 0,1-0,9 g/L.
  • Smeltepunkt: 180-181 °C
  • F MAX 4160 A
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale bis-MSB, Scintillation Grade
Mængde 25 g