Få mere at vide
Bis(methylthio)metan, 99%
Artikelnummer. 11448597
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448597 5 g 5g
11458597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19706.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1618-26-4 | C3H8S2 | 108,217 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1618-26-4
Molekylær formel C3H8S2
Molekylvægt (g/mol) 108.217
MDL nummer MFCD00008564
InChI nøgle LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis methylthio methane, bis methylsulfanyl methane, 2,4-dithiapentane, methane, bis methylthio, bis methylmercapto methane, formaldehyde dimethyl mercaptal, methylenebis methyl sulfide, thioformaldehyde dimethylacetal, ch3sch2sch3
PubChem CID 15380
IUPAC navn bis(methylsulfanyl)methan
SMIL CSCSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(methylthio)methane
Kogepunkt 146°C to 147°C
Flammepunkt 43°C (109°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1731143
Merck Index 14,1256
Formel vægt 108.23
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(methylthio)methane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(methylthio)methane