Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bis(methylthio)gliotoxin, 99 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Mængde | 1 mg |
| Oversigt | Farveløs |
| Indhold og opbevaring | -30 °C til -10 °C |
| CAS | 74149-38-5 |
| Molekylær formel | C15H20N2O4S2 |
| Formel vægt | 356.47 |
| Synonym | FR-49175; |
| Produkttype | Bis(methylthio)gliotoxin, 99 % |
| Form | Olie |
| Assay | 99% |