Få mere at vide
Bis(methylthio)-2-nitroethylen, TRC
Artikelnummer. 30330799
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30330799 25 g
1 options
Artikelnummer. 30330799 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB49720025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bis(methylthio)-2-nitroethylene
CAS 13623-94-4
Molekylær formel C4H7NO2S2
Mængde 25 g
Synonym 1,1-Bis(methylsulfanyl)-2-nitroethene, 1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethene, 1-Nitro-2,2-bis(methylmercapto)ethylene, 1-Nitro-2,2-bis(methylthio)ethene, 1-Nitro-2,2-bis(methylthio)ethylene, 2,2-Bis(methylthio)-1-nitroethylene, NSC 241513
InChI formel InChI=1S/C4H7NO2S2/c1-8-4(9-2)3-5(6)7/h3H,1-2H3
SMIL CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
IUPAC navn 1,1-bis(methylsulfanyl)-2-nitroethen
Molekylvægt (g/mol) 165.23
Formel vægt 164.9918