missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(methylsulfinylethyl)sulfone-13C4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(methylsulfinylethyl)sulfone-13C4 |
| CAS | 672310-55-3 |
| Molekylær formel | C213C4H14O4S3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1,1'-Sulfonylbis[2-(methylsulfinyl)-ethane-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O4S3/c1-11(7)3-5-13(9,10)6-4-12(2)8/h3-6H2,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | CS([13CH2][13CH2]S([13CH2][13CH2]S(C)=O)(=O)=O)=O |
| IUPAC navn | 1-methylsulfinyl-2-(2-methylsulfinyl(1,2-13C2)ethylsulfonyl)(1,2-13C2)ethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.34 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?