missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(methyldiphenylphosphine)palladium(II)Dichloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(methyldiphenylphosphine)palladium(II)Dichloride |
| CAS | 52611-08-2 |
| Molekylær formel | [C13H13P]2.Cl2Pd |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Palladium, dichlorobis(methyldiphenylphosphine)-, Dichlorobis(methyldiphenylphosphine)palladium, Phosphine, methyldiphenyl-, palladium complex, Bis[methyldiphenyl)phosphine]palladium dichloride, Dichlorobis[methylene-bis(diphenylphosphine)]dipalladium(II), NSC 148042, Bis(methyldiphenylphosphine)palladium(II) dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/2C13H13P.2ClH.Pd/c2*1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13;;;/h2*2-11H,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2 |
| SMIL | [Cl-][Pd+2]([Cl-])([P](C)(c1ccccc1)c2ccccc2)[P](C)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | dichloropalladium;methyl(diphenyl)phosphanium |
| Molekylvægt (g/mol) | 577.76 |
| Formel vægt | 575.9922 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?