Få mere at vide
Bis(methylcyclopentadienyl)niobium dichloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498580
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498580 1 g 1g
11488580 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498580 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044393.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61374-51-4
Molekylær formel C12H14Cl2Nb
MDL nummer MFCD03427138
Synonym bis methylcyclopentadienyl niobium dichloride, acmc-1b8dp, bis 2-methylcyclopenta-1,3-dien-1-yl niobiumbis ylium dichloride, niobium,dichlorobis 1,2,3,4,5-h-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis (methylcyclopentadienyl)niobium dichloride
Smeltepunkt 180°C (decomposition)
Farve Brun
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 322.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver