missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(maltolato)oxovanadium(IV), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(maltolato)oxovanadium(IV) |
| CAS | 38213-69-3 |
| Molekylær formel | C12 H10 O7 V |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Vanadium, bis[3-(hydroxy-κO)-2-methyl-4H-pyran-4-onato-κO4]oxo-, (SP-5-31)-, Vanadium, bis(3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-onato-O3,O4)oxo-, (SP-5-31)-, (SP-5-31)-Bis[3-(hydroxy-κO)-2-methyl-4H-pyran-4-onato-κO4]oxovanadium, 4H-Pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl-, vanadium complex, Bis(maltolato)oxovanadium, Bis(maltolato)oxovanadium(IV) |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H6O3.O.V/c2*1-4-6(8)5(7)2-3-9-4;;/h2*2-3,8H,1H3;;/q;;;+2/p-2 |
| SMIL | CC1=C(O[V](=O)OC2=C(C)OC=CC2=O)C(=O)C=CO1 |
| IUPAC navn | bis[(2-methyl-4-oxopyran-3-yl)oxy]-oxovanadium |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.15 |
| Formel vægt | 316.9866 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?