missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(m-cresyl) p-Cresyl Phosphate (>90%), TRC

Artikelnummer. 30334529
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334529 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334529 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB419225250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(m-cresyl) p-Cresyl Phosphate
CAS 72016-32-1
Molekylær formel C21H21O4P
Mængde 250 mg
Synonym Phosphoric Acid Bis(3-methylphenyl) 4-Methylphenyl Ester, Di-m-cresyl p-Cresyl Phosphate
InChI formel InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-10-12-19(13-11-16)23-26(22,24-20-8-4-6-17(2)14-20)25-21-9-5-7-18(3)15-21/h4-15H,1-3H3
SMIL Cc1ccc(OP(=O)(Oc2cccc(C)c2)Oc3cccc(C)c3)cc1
IUPAC navn bis(3-methylphenyl) (4-methylphenyl) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 368.36
Formel vægt 368.1177
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.