Få mere at vide
Bis-L-phenylalanylcyclohexanedimethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis-L-phenylalanylcyclohexanedimethanol |
| CAS | 205654-87-1 |
| Molekylær formel | C26 H34 N2 O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34N2O4/c27-23(15-19-7-3-1-4-8-19)25(29)31-17-21-11-13-22(14-12-21)18-32-26(30)24(28)16-20-9-5-2-6-10-20/h1-10,21-24H,11-18,27-28H2/t21?,22?,23-,24-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCC2CCC(COC(=O)[C@@H](N)Cc3ccccc3)CC2 |
| IUPAC navn | [4-[[(2S)-2-amino-3-phenylpropanoyl]oxymethyl]cyclohexyl]methyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 438.56 |
| Formel vægt | 438.2519 |