Få mere at vide
Bis(heptadecafluorooctyl)phosphinic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(heptadecafluorooctyl)phosphinic Acid Sodium Salt |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16HF34O2P.Na/c17-1(18,5(25,26)9(33,34)13(41,42)43)3(21,22)7(29,30)11(37,38)15(47,48)53(51,52)16(49,50)12(39,40)8(31,32)4(23,24)2(19,20)6(27,28)10(35,36)14(44,45)46;/h(H,51,52);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 923.8991 |