Få mere at vide
Bis(ethylthio)methane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(ethylthio)methane |
| CAS | 4396-19-4 |
| Molekylær formel | C5 H12 S2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12S2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCSCSCC |
| IUPAC navn | ethylsulfanylmethylsulfanylethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.28 |
| Formel vægt | 136.038 |