Få mere at vide
Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalen
Artikelnummer. 11368368
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368368 250 mg 250mg
11378368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039557.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 66946-48-3 | C10H8S8 | 384,65 g/mol
Det bruges som en komponent til organiske superledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66946-48-3
Molekylær formel C10H8S8
Molekylvægt (g/mol) 384.65
MDL nummer MFCD00059710
InChI nøgle LZJCVNLYDXCIBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis ethylenedithio tetrathiafulvalene, bedt-ttf, 2-5h,6h-1,3 dithiolo 4,5-b 1,4 dithiin-2-ylidene-5h,6h-1,3 dithiolo 4,5-b 1,4 dithiine, bis ethylenedithio tetrathiofulvalene, bis ethylenedithiolo tetrathiafulvalene, bis-ethylenedithio tetrathiafulvalene, bis ethylenedithiolo tetrathiafulvalene 250mg, bi 5,6-dihydro-1,3-dithiolo 4,5-b 1,4-dithiine-2-ylidene, 2-5,6-dihydro-1,3 dithiolo 4,5-b 1,4 dithiin-2-ylidene-5,6-dihydro-1,3 dithiolo 4,5-b 1,4 dithiine
PubChem CID 633432
IUPAC navn 2-(5,6-dihydro-[1,3]dithiolo[4,5-b][1,4]dithiin-2-yliden)-5,6-dihydro-[1,3]dithiolo[4,5-b][1,4]dithiin
SMIL C1CSC2=C(SC(S2)=C2SC3=C(S2)SCCS3)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(ethylenedithiolo)tetrathiafulvalene
Smeltepunkt 238°C (decomposition)
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vægt 384.68
Fysisk form Pulver