Få mere at vide
Bis(dithiarsolanyl)-bis(sulfobutyl) Cyanine 3, TRC
Artikelnummer. 30004804
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30004804 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30004804 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4319001MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 946135-47-3
Molekylær formel C35H46As2N2O6S6
Molekylvægt (g/mol) 932.98
Synonym 5-(1,3,2-Dithiarsolan-2-yl)-2-[3-[5-(1,3,2-dithiarsolan-2-yl)-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-3H-indolium Inner Salt, AsCy3;
IUPAC navn 4-[(2Z)-5-(1,3,2-dithiarsolan-2-yl)-2-[(E)-3-[5-(1,3,2-dithiarsolan-2-yl)-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)indol-1-ium-2-yl]prop-2-enylidene]-3,3-dimethylindol-1-yl]butane-1-sulfonate
SMIL CC1(C2=C(C=CC(=C2)[As]3SCCS3)[N+](=C1/C=C/C=C/4\C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)O)C=CC(=C5)[As]6SCCS6)(C)C)CCCCS(=O)(=O)[O-])C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(dithiarsolanyl)-bis(sulfobutyl) Cyanine 3
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C35H46As2N2O6S6/c1-34(2)28-24-26(36-46-18-19-47-36)12-14-30(28)38(16-5-7-22-50(40,41)42)32(34)10-9-11-33-35(3,4)29-25-27(37-48-20-21-49-37)13-15-31(29)39(33)17-6-8-23-51(43,44)45/h9-15,24-25H,5-8,16-23H2,1-4H3,(H-,40,41,42,43,44,45)
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.