Få mere at vide
Bis(diphenylphosphino)methane, 97%
Artikelnummer. 11344579
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344579 2 g 2g
11484577 10 g 10g
11494577 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21112.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2071-20-7 | C25H22P2 | 384.40 g/mol
Det anvendes som en organisk syntesekatalysator. Det bruges også som mellemprodukt i smag og dufte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som en organisk syntesekatalysator. Det bruges også som mellemprodukt i smag og dufte.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2071-20-7
Molekylær formel C25H22P2
Molekylvægt (g/mol) 384.40
MDL nummer MFCD00003537
InChI nøgle XGCDBGRZEKYHNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis diphenylphosphino methane, dppm, methylenebis diphenylphosphine, phosphine, methylenebis diphenyl, tetraphenylmethylenediphosphine, unii-i5o2hzr38v, methanediylbis diphenylphosphine, diphenylphosphanyl methyl diphenylphosphane, 1,1-bis diphenylphosphino methane
PubChem CID 74952
IUPAC navn diphenylphosphanylmethyl(diphenyl)phosphan
SMIL C(P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(diphenylphosphino)methane
Smeltepunkt 118°C to 119°C
Mængde 2 g
Beilstein 758760
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 384.4
Procent renhed 97%