Få mere at vide
Bis(diphenylphosphino)acetylene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10787592 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10787592 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10787592 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 347790010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5112-95-8
Molekylær formel C26H20P2
Molekylvægt (g/mol) 394.39
MDL nummer MFCD00003045
InChI nøgle FOWZHJNBFVLJGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis diphenylphosphino acetylene, phosphine, ethynylenebis diphenyl, ethynylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,2-ethynediylbis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphino ethyne, 2-diphenylphosphanylethynyl diphenyl phosphane, 2-diphenylphosphanyl ethynyl diphenylphosphane, ethyne-1,2-diylbis diphenylphosphane, acmc-20almm, pubchem6917
PubChem CID 78789
IUPAC navn [2-(diphenylphosphanyl)ethynyl]diphenylphosphane
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(C#CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(diphenylphosphino)acetylene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 84.0°C to 88.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Lineær formel (C6H5)2PC≡CP(C6H5)2
Mængde 1 g
Formel vægt 394.39
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(diphenylphosphino)acetylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.