Få mere at vide
Bis(diphenylphosphino)acetylene, 97%
Artikelnummer. 11323688
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323688 0.5 g 0.5g
11313688 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039277.02
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5112-95-8 | C26H20P2 | 394.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5112-95-8
Molekylær formel C26H20P2
Molekylvægt (g/mol) 394.39
MDL nummer MFCD00003045
InChI nøgle FOWZHJNBFVLJGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis diphenylphosphino acetylene, phosphine, ethynylenebis diphenyl, ethynylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,2-ethynediylbis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphino ethyne, 2-diphenylphosphanylethynyl diphenyl phosphane, 2-diphenylphosphanyl ethynyl diphenylphosphane, ethyne-1,2-diylbis diphenylphosphane, acmc-20almm, pubchem6917
PubChem CID 78789
IUPAC navn 2-diphenylphosphanylethynyl(diphenyl)phosphan
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(C#CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(diphenylphosphino)acetylene
Smeltepunkt 85°C to 87°C
Mængde 0.5 g
Formel vægt 394.39
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk