Få mere at vide
Bis(dimethylthiocarbamyl) Sulfide 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10537362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
250g; Glass bottle
Artikelnummer.
10537362 250g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10537362 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402432500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(dimethylthiocarbamyl) sulfide
Navn note 97%
CAS 97-74-5
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 106.0°C to 110.0°C
Farve Yellow
Flammepunkt 156°C
Tab ved tørring 0.3% max. (60°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H12N2S3
Lineær formel ((CH3)2NCS)2S
MDL nummer MFCD00014870
Mængde 250 g
Synonym tetramethylthiuram monosulfide, bis dimethylthiocarbamoyl sulfide, monothiuram, unads, mono-thiurad, tmtm, thiuram mm, aceto tmtm, cyuram ms, ekagom tm
InChI nøgle REQPQFUJGGOFQL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C(=S)SC(=S)N(C)C
IUPAC navn dimethylcarbamothioyl N,N-dimethylcarbamodithioate
Molekylvægt (g/mol) 208.356
PubChem CID 7347
Formel vægt 208.37
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(dimethylthiocarbamyl) sulfide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /