Få mere at vide
Bis(dimethylamino)phosphorochloridate, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383678
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383678 2 g -
11373678 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039274.04
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1605-65-8
Molekylær formel C4H12ClN2OP
Molekylvægt (g/mol) 170.58
MDL nummer MFCD00008302
InChI nøgle WYLQARGYFXBZMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis dimethylamino phosphoryl chloride, phosphorodiamidic chloride, tetramethyl, bis dimethylamino phosphinic chloride, n,n,n',n'-tetramethylphosphorodiamidic chloride, bis dimethylamino phosphorylchloride, bis n,n-dimethylamino phosphinic chloride, ch3 2n 2pocl, bis dimethylamino phosphorochloridate, tetramethylphosphorodiamidic chloride, phosphorodiamidicchloride, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 74150
IUPAC navn N-[chlor(dimethylamino)phosphoryl]-N-methylmethanamin
SMIL CN(C)P(Cl)(=O)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(dimethylamino)phosphorochloridate
Farve Farveløs
Tæthed 1.152 g/mL
Kogepunkt 246°C to 247°C
Flammepunkt 119°C (246°F)
Lugt Pungent
Lineær formel [(CH3)2N]2P(O)Cl
Brydningsindeks 1.4679
Mængde 2 g
FN nummer UN3265
Beilstein 471430
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 170.58
Procent renhed 94%
Fysisk form Væske