Få mere at vide
Bis(dimethylamino)phosphorchloridat, 90 %, Tech ., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10377590 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10377590 10 g Glasflaske 10g
10127793 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10377590 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 172720100
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1605-65-8 | C4H12ClN2OP | 170.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1605-65-8
Molekylær formel C4H12ClN2OP
Molekylvægt (g/mol) 170.58
MDL nummer MFCD00008302
InChI nøgle WYLQARGYFXBZMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis dimethylamino phosphoryl chloride, phosphorodiamidic chloride, tetramethyl, bis dimethylamino phosphinic chloride, n,n,n',n'-tetramethylphosphorodiamidic chloride, bis dimethylamino phosphorylchloride, bis n,n-dimethylamino phosphinic chloride, ch3 2n 2pocl, bis dimethylamino phosphorochloridate, tetramethylphosphorodiamidic chloride, phosphorodiamidicchloride, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 74150
SMIL CN(C)P(Cl)(=O)N(C)C
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Bis(dimethylamino)phosphorochloridate
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 246.0°C to 247.0°C
Flammepunkt 119°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88 to 112% (ex Cl) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2N]2P(O)Cl
Brydningsindeks 1.4650 to 1.4670
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.15
IUPAC navn N-[chlor(dimethylamino)phosphoryl]-N-methylmethanamin
Formel vægt 170.58
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(dimethylamino)phosphorochloridate
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consejos de prudencia
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.